Learn More
Buerkle™ Spatules d’échantillonnage SteriPlast™
Percent les sachets en papier ou en plastique pour l’échantillonnage de poudres, de granulés et de pâtes. Les spatules d’échantillonnage SteriPlast™ Buerkle™ sont stériles et conditionnées individuellement. Elles sont disponibles avec ou sans gaine pour une meilleure intégrité des échantillons.
22.95€ - 32.30€
Spécification
Type de produit | Spatule |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Autoclavable | Non autoclavable |
Capacité (métrique) | 12 ml |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15336327
|
Buerkle™
5378-1009 |
Sans gaine | 263 mm |
22.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15346327
|
Buerkle™
5378-1010 |
Avec gaine | 268 mm |
32.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Profondeur d’insertion de 150 mm
- Lame pointue pour un perçage facile du papier ou des sachets en plastique
- Disponible avec ou sans gaine pour réduire le risque de contamination de l’échantillon
- Poignée ergonomique solide
- Idéal pour l’échantillonnage des poudres, des granulés et des pâtes
- Conditionnement individuel pour usage unique
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
- Production, assemblage et conditionnement selon les normes de salle blanche de classe 7 (10 000)
Spécification
Spatule | |
Non autoclavable | |
Stérile | |
Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes |
Polystyrène | |
12 ml | |
Blanc |