Learn More
Buerkle™ Pelle d’échantillonnage à usage unique SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15694104 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Longueur (métrique):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Comprend:
Avec couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15694104
Marque: Buerkle™ 53781019
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Échantillonnez des poudres, granulés et pâtes avec ces pelles en PS stériles. Les pelles Buerkle™ SteriPlast™ sont disponibles avec ou sans couvercles transparents pour contribuer à garantir une procédure d’échantillonnage stérile et sans contamination.
  • Disponibles avec ou sans couvercle transparent pour aider à protéger les échantillons contre la contamination
  • Poignée ergonomique avec un bord légèrement coudé
  • La pelle se positionne à l’horizontale et peut être posée sans écoulement de la matière contenue
  • Idéales pour une utilisation avec des poudres, des granulés et des pâtes
  • Conditionnement individuel pour usage unique
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
  • Production, assemblage et conditionnement selon les normes de salle blanche de classe 7 (10 000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10
Description Sans couvercle
Stérilité Stérile
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (métrique) 1 000 ml
Couleur blanc
Certifications/Conformité FDA
Jetable Oui
Type de produit Disposable Scoop
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Comprend Sans couvercle
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 332 mm