Learn More
Merck Systèmes de filtration sous vide stérile sans entonnoir Steritop™ E-GP
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8889003 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Raccord de sortie:
Filetage de 38 mm
Filetage de 45 mm
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 16457545
Marque: Merck SEGPT0038
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tout dernier né de la famille de libération rapide Stericup™. Conçu avec une éco-conscience.
Les systèmes à vide stériles Stericup E et Steritop E constituent le tout nouvel ajout à la famille de libération rapide Stericup. La famille de dispositifs Stericup E et Steritop E vise à offrir une option plus durable pour la filtration stérile en réduisant de manière significative le plastique et l’emballage. Ces produits filtrants sans entonnoir sont utilisés pour la filtration stérile sous vide de solutions aqueuses telles que les milieux et les réactifs/tampons de culture tissulaire.
Les dispositifs Stericup E et Steritop E sont conçus spécifiquement pour la filtration stérile à partir de flacons compatibles (col de 38 et 45 mm de diamètre) de milieux et de réactifs/tampons de culture tissulaire.
SEGPT0038 est un collier fileté de 38 mm, qui utilise une membrane PES Express PLUS à débit rapide de 0,22 µm de taille de pores. Vous pouvez le connecter directement à un flacon récepteur de 45 mm de n’importe quel volume (verre ou plastique) pour la stérilisation des milieux de culture tissulaire et des tampons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent avec adaptateur bleu
Jetable Oui
Matériau Polystyrène
Matériau (membrane) PES Express PLUS
Porosité 0.22 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 40 cm²
À utiliser avec (application) Filtration stérile
Raccord de sortie Filetage de 38 mm
Type de sortie Filetage de 38 mm
Type Filtre pour bouchon de flacon
Volume (métrique) <2 ml (limité par le volume du flacon)
Diamètre (métrique) 73 mm
Diamètre (métrique) du filtre 73 mm