Learn More
Sampling Systems™ Pipette Jumbo jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit. 15468163 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 mL
Longueur (métrique):
450 mm
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Longueur (métrique) Stérilité unitSize
15468163 80 mL 450 mm Stérile 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15468163 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8051H450S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pipette Jumbo jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est à la fois rapide et facile à utiliser et est idéale pour prélever des échantillons à partir de liquides à faible viscosité.
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes aux normes FDA, EC 1935/2004 EU 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Poignée à code couleur très visible
  • Appuyez avec le pouce sur l’extrémité bleue du tube jusqu’à ce qu’il soit abaissé à la profondeur d’échantillonnage correcte
  • À la profondeur requise, relevez le pouce jusqu’à ce que les niveaux s’égalisent
  • Appuyez avec le pouce sur le tube pour sceller l’échantillon
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Matériau HDPE
Comprend Conditionnement individuel
Capacité (métrique) 80 mL
Stérilité Stérile
Diamètre (métrique) externe 21 mm
Longueur (métrique) 450 mm