Learn More
Sampling Systems™ Louche jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit. 15128086 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
blanc
Matériau:
HDPE
Polypropylène
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
40 pièces
Code produit. 15128086
Marque: Sampling Systems™ 8053H50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. La louche jetable SteriWare™ Sampling Systems™ permet un échantillonnage efficace des liquides en surface.
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • La conception moulée en une seule pièce a été spécialement conçue pour passer par une bonde à bouchon standard
  • Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Oui
Stérilité Non stérile
Couleur blanc
Diamètre (métrique) externe 48 mm