Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à liquide jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit. p-7138878 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
50 pièces
Code produit. 16269421
Marque: Sampling Systems™ 8370H100S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les laboratoires, les environnements pharmaceutiques, les salles blanches et la fabrication de produits chimiques. L'entonnoir liquide jetable SteriWare™ de Sampling Systems™ est livré dans un emballage individuel après avoir été moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000.
  • Fabrication en PEHD
  • Moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans BSE/TSE
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisée (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 100 mm
Diamètre (métrique) de la tige 12 mm
Stérilité Stérile
Type de produit Entonnoir pour liquides