Learn More
Sampling Systems™ Bol mélangeur à usage unique SteriWare™
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
3 L
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
15 pièces
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Peut être utilisé directement dans le sachet
- Ne nécessite aucun nettoyage
- Supprime le besoin de validation du nettoyage
Spécification
Spécification
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Cuve |
| Matériau | HDPE |