Learn More
Sampling Systems™ Flacon pour poudre jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit. 15819571 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
37 pièces
50 pièces
Code produit. 15819571
Marque: Sampling Systems™ 8890P250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour répondre aux exigences des industries pharmaceutiques et hygiéniques. Le flacon en poudre jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est un flacon à col large de haute qualité qui comprend un bouchon à vis.
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • 2 tailles disponibles :
  • Joint étanche à la poudre
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Type de produit Flacon
Matériau Polypropylène
Comprend Conditionnement individuel
Capacité (métrique) 250 ml
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 76 mm
Longueur (métrique) 89 mm