Learn More
Sampling Systems™ Spatule à poudre à usage unique SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit. 10762674 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
230 mm
330 mm
Couleur:
Bleu
Rouge
blanc
Matériau:
HDPE
Polypropylène
Polystyrène
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10762674
Marque: Sampling Systems™ 8095A150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Échantillonnez et distribuez en toute simplicité des quantités de poudres. La spatule de poudre jetable Sampling Systems™ SteriWare™ est robuste et confortable à utiliser avec sa poignée arrondie spécialement conçue et sa lame robuste.
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
  • Disponible en 2 tailles différentes et un large éventail de couleurs
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Description Lame de 150 mm
Stérilité Non stérile
Couleur blanc
Type de produit Spatule jetable
Largeur (métrique) 19 mm
Comprend 100 spatules
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 230 mm