Learn More
Sampling Systems™ Spatule à poudre à usage unique SteriWare™
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
230 mm
330 mm
Couleur:
Bleu
Rouge
blanc
Matériau:
HDPE
Polypropylène
Polystyrène
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
- Disponible en 2 tailles différentes et un large éventail de couleurs
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
| Description | Lame de 150 mm |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Spatule jetable |
| Largeur (métrique) | 19 mm |
| Comprend | 100 spatules |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 230 mm |