Learn More
Sampling Systems™ Cuillères-échantillons jetables SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit. 12544366 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
10 mL
Couleur:
Bleu
Rouge
blanc
Longueur (métrique):
173 mm
185 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Couleur Longueur (métrique) Stérilité unitSize
12544366 10 mL blanc 185 mm Stérile 100 pièces
12782467 3 mL blanc 173 mm Stérile 100 pièces
15589634 10 mL Rouge 185 mm Stérile 100 pièces
15849461 3 mL blanc 173 mm Non stérile 100 pièces
15859461 10 mL blanc 185 mm Non stérile 100 pièces
15869461 10 mL Bleu 185 mm Non stérile 100 pièces
15879461 10 mL Bleu 185 mm Stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit. 12544366 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8088A10S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cuillères d’échantillonnage jetables Sampling Systems™ SteriWare™ sont une gamme de cuillères à faible coût et usage unique qui permettent un échantillonnage de surface rapide et efficace des poudres et des granulés.
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Quantité 100/Boîte
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 10 mL
Couleur blanc
Jetable Oui
Type de produit Cuillère d’échantillonnage
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 185 mm