Learn More
Sampling Systems™ Plateau jetable SteriWare™
Code produit. 30178906 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
30 pièces
40 pièces
Code produit. 30178906
Marque: Sampling Systems™ 8081P3001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le plateau jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour les applications hygiéniques dans les hôpitaux et les usines pharmaceutiques.
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 3 L
Jetable Oui
Stérilité Non stérile
Couleur blanc
Dimensions (L x l x H) 310 x 265 x 55 mm