Learn More
Sampling Systems™ ViscoThief jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit. 11975636 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
190 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Stérilité unitSize
11975636 100 mL Non stérile 20 pièces
11995636 190 mL Non stérile 20 pièces
11985636 100 mL Stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11975636 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8055H500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Échantillonneur jetable à usage unique conçu pour être utilisé avec des matériaux visqueux tels que les crèmes, les huiles et autres liquides épais.
Caractéristiques principales :
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Convient à une utilisation dans les zones ATEX (longueurs de 500 mm et de 1000 mm uniquement)
  • Disponible dans 3 tailles différentes
Fonctionnement :
  • Insérez l’échantillonneur dans le produit.
  • À la profondeur souhaitée, tirez la poignée vers le haut. Plus la poignée est tirée, plus le volume de l’échantillon est important.
  • Retirez l’échantillonneur du produit.
  • Poussez la poignée vers le bas pour expulser l’échantillon.
Pourquoi utiliser un échantillonneur jetable SteriWare™ ?
  • Aucune contamination croisée - Tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
  • Aucun nettoyage  - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser directement un produit SteriWare™. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
  • Haute qualité - Nos produits SteriWare™ sont fabriqués/moulés/conditionnés dans une salle blanche de classe 100,000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
  • Documentation complète  - Nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Ceci comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et chaque boîte.
  • Coût efficace  - Éliminer la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
  • Stériles disponibles  - La plupart des produits SteriWare™ sont disponibles pré-stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou à faisceau d’électrons à SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Type de produit LiquiThief
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 100 mL
Jetable Oui
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) externe 21 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 500 mm