Learn More
Sampling Systems™ Pelle volumétrique jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit. 12754948 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
1,23 mL
2,46 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Longueur (métrique):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12754948
Marque: Sampling Systems™ 8640H10S
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peut être utilisée directement dans le sac avec son emballage individuel. La pelle volumétrique jetable SteriWare™ Sampling Systems™ permet de mesurer avec précision de petits volumes.
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 10 mL
Jetable Oui
Type de produit Pelle volumétrique
Diamètre (métrique) externe 35 mm
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 171 mm
Ces cuillères volumétriques ne sont pas des appareils de mesure certifiés. Vérification de l’utilisateur requise.