Learn More
Sampling Systems™ Pinces SteriWare™ (brucelles)
BIOPHARMA
Code produit. 17594676 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17594676
Marque: Sampling Systems™ 8630A115S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nos pinces SteriWare™ stériles à usage unique (pinces brucelles) sont entièrement fabriquées dans une salle blanche pour garantir leur propreté. Elles sont livrées avec une documentation complète confirmant la qualité alimentaire et la stérilité.
  • Nos pinces jetables sont disponibles en versions stériles et non stériles.
  • Elles conviennent à la récupération et au déplacement de petits objets tels que des comprimés, des échantillons, etc.
  • Les poignées comportent des ondulations moulées vous assurant une meilleure prise en main.
  • Ces brucelles légères conviennent aux applications alimentaires, chimiques, pharmaceutiques ou cosmétiques.
  • Peuvent être utilisées directement après les avoir sorties de leur sachet.
  • Les brucelles stériles ont été traitées par irradiation aux rayons gamma.
  • Fabriquées en PS de qualité alimentaire.
  • Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE.
  • Sans ESB / EST
  • Pour éviter toute contamination, elles ont été fabriquées puis emballées dans une salle blanche de catégorie 7.
  • Elles sont livrées avec une documentation complète confirmant la qualité alimentaire et la stérilité.
Spécification
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 115 mm
Stérilité Non stérile
Type d’emballage Sachet