Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Multi-grip Tweezers
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
203 mm
300 mm
303 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Made from food grade polystyrene
- Individually bagged to prevent cross contamination
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
- Available in both sterile and non-sterile
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Serrated, Flat |
| Longueur (impériale) | 8 in. |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 203 mm |
| Type de produit | Pinces |
| Quantité (nbre par cas) | 50 Tweezers/Cs. |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Molded |