Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Multi-grip Tweezers
Code produit. p-200009510 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
203 mm
300 mm
303 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 17942062
Marque: Sampling Systems™ 8270A200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
SteriWare multi-grip tweezers can be used as normal tweezers, but also have an additional grip feature enabling the easy and secure handling of small vials and containers.
  • Made from food grade polystyrene
  • Individually bagged to prevent cross contamination
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom
  • Available in both sterile and non-sterile
Spécification
Type de pointe Serrated, Flat
Longueur (impériale) 8 in.
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 203 mm
Type de produit Pinces
Quantité (nbre par cas) 50 Tweezers/Cs.
Stérilité Non stérile
Modèle Molded