Learn More
Sampling Systems™ Spatules en V ouvertes SteriWare™
BIOPHARMA
Améliorez votre contrôle de la qualité en prenant facilement des échantillons de poudre de volume fixe grâce aux spatules en V ouvertes SteriWare™. La conception à extrémité ouverte est idéale pour la distribution et l’échantillonnage de petites quantités de poudres. Disponibles stériles dans une large gamme de tailles idéales pour l’industrie pharmaceutique, chimique et alimentaire.
Marque:  Sampling Systems™ 8440N-150
Code produit. 17544676
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    114.72€ / 100 pièces
    Économisez 4.28€
    3% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 15-01-2026
Description
  • Notre spatule en V jetable à extrémité ouverte est idéale pour l’échantillonnage, les tests de matières premières et les marchandises générales dans les tests.
  • Fabriquée selon la norme la plus élevée en salle blanche médicale pour garantir la propreté et fournie avec une documentation complète.
  • Disponible en 2 largeurs et 3 longueurs pour vous assurer que vous disposez de l’outil d’échantillonnage adapté au travail.
  • Les versions étroites sont idéales si vous souhaitez placer l’échantillon dans le tube à essai ou prendre un petit échantillon.
  • La version la plus longue est idéale lorsque vous souhaitez prendre plus d’un échantillon de coupe transversale.
  • La spatule en V jetable est pré-emballée et prête à l’emploi.
  • Prêts à l’emploi dès la réception.
  • Aucun nettoyage ou validation de nettoyage n’est nécessaire.
  • Disponibles en 2 versions, stérile ou non stérile.
  • Les spatules stériles et non stériles sont idéales lorsqu’un outil robuste est nécessaire.
  • Fabriquées à partir de PS de haute qualité conforme aux dernières normes de qualité alimentaire, de la CE et de la FDA.
  • Sans ESB/EST.
  • Certificats de conformité par lots fournis.
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche médicale pour maintenir la propreté.