Learn More
Sampling Systems™ Spatules en V ouvertes SteriWare™
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique) de lame:
100 mm
Largeur (métrique) de lame:
10 mm
20 mm
Dimensions:
Étalon
Étroit
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Notre spatule en V jetable à extrémité ouverte est idéale pour l’échantillonnage, les tests de matières premières et les marchandises générales dans les tests.
- Fabriquée selon la norme la plus élevée en salle blanche médicale pour garantir la propreté et fournie avec une documentation complète.
- Disponible en 2 largeurs et 3 longueurs pour vous assurer que vous disposez de l’outil d’échantillonnage adapté au travail.
- Les versions étroites sont idéales si vous souhaitez placer l’échantillon dans le tube à essai ou prendre un petit échantillon.
- La version la plus longue est idéale lorsque vous souhaitez prendre plus d’un échantillon de coupe transversale.
- La spatule en V jetable est pré-emballée et prête à l’emploi.
- Prêts à l’emploi dès la réception.
- Aucun nettoyage ou validation de nettoyage n’est nécessaire.
- Disponibles en 2 versions, stérile ou non stérile.
- Les spatules stériles et non stériles sont idéales lorsqu’un outil robuste est nécessaire.
- Fabriquées à partir de PS de haute qualité conforme aux dernières normes de qualité alimentaire, de la CE et de la FDA.
- Sans ESB/EST.
- Certificats de conformité par lots fournis.
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche médicale pour maintenir la propreté.
Specifications
Specifications
| Quantité | 100/paquet |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Spatules de type 1 |
| Longueur (métrique) de lame | 100 mm |
| Dimensions | Étalon |
| Largeur (métrique) de lame | 20 mm |
| Matériau | Polypropylène |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction