Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ jetable en PP blanc SteriWare™
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
500 mL
1 000 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Beschreibung
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
- Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spezifikation
Spezifikation
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur | blanc |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Pelle jetable |
| Comprend | Conditionnement individuel |
| Matériau | Polypropylène |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur