Learn More
Sampling Systems™ Pelles PharmaScoops™ SteriWare™ en PS (Rouge)
Tous les produits Sampling Systems Produits
Descripción
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
- Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Especificaciones
Especificaciones
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 33.81 oz. |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Pelle jetable |
| Matériau | Polystyrène |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?