Learn More
Sampling Systems™ Pelles PharmaScoops™ SteriWare™ en PS (Rouge)
Tous les produits Sampling Systems Produits
Description
- Nos pelles rouges jetables sont un article populaire à utiliser dans les travaux de laboratoire, de production et de qualité.
- La couleur rouge vif signifie qu’elles peuvent être facilement vues si elles sont laissées dans la poudre par erreur.
- Les pelles rouges sont parfaites pour l’utilisation alimentaire, chimique et pharmaceutique.
- Notre gamme complète de pelles pour poudre jetables SteriWare™ (bêches) est fabriquée et conditionnée dans une salle blanche de classe 100 000 pour garantir la propreté.
- Elles sont conçues pour être utilisées directement à partir du sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux.
- Les pelles stériles ont un niveau d’assurance de stérilité SAL 10-6.
- Les pelles PharmaScoops™ sont parfaitement adaptées à l’échantillonnage et à la distribution des poudres et des granulés.
- Les pelles peuvent être utilisées directement à partir du sachet.
- Les poignées robustes et ergonomiques sont positionnées en haut du corps pour garder la main loin de la poudre.
- Les pelles sont fournies avec une documentation complète, y compris un certificat de conformité de lot et une certification d’irradiation pour la stérilisation.
- Fabriqués en PS de qualité alimentaire.
- Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE.
- Sans ESB/EST.
- Le polystyrène (PS) est idéal pour la plupart des applications car il est solide et rigide.
- Large gamme de tailles allant de 30 ml à 2 500 ml
Spécification
Spécification
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 1.01 oz. |
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Pelle jetable |
| Matériau | Polystyrène |