Learn More
Diiséthionate de stilbamidine, LoGiCal
Code produit 30459857
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459857 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459857 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3262.00
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Diiséthionate de stilbamidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Stilbamidine Diisethionate
CAS 140-59-0
Noms d’analytes ou de composants Stilbamidine Diisethionate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H16 N4 . 2 C2 H6 O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, compd. with 4,4'-(1,2-ethenediyl)bis[benzenecarboximidamide] (2:1) (9 CI), 4,4'-Stilbenedicarboxamidine, diisethionate (6 CI), Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, compd. with 4,4'-stilbenedicarboxamidine (2:1) (8 CI), Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, compd. with 4,4'-stilbenedicarboxamidine (7 CI), 4,4'-Stilbenedicarboxamidine, bis(2-hydroxyethanesulfonate) (8 CI), 4,4'-Stilbenedicarboxamidine di(beta-hydroxyethanesulfonate), 4,4'-Stilbenedicarboxamidine di(beta-hydroxyethanesulfonate), 4,4'-Stilbenedicarboxamidine di(beta-hydroxyethanesulfonate), 4,4'-Stilbenedicarboxamidine di(beta-hydroxyethanesulfonate), 4,4'-Stilbenedicarboxamidine di(beta-hydroxyethanesulfonate), 4,4'-Stilbenedicarboxamidine di(beta-hydroxyethanesulfonate), 4,4'-Stilbenedicarboxamidine di(beta-hydroxyethanesulfonate), 4,4'-Stilbenedicarboxamidine di(beta-hydroxyethanesulfonate), 4,4'-Stilbenedicarboxamidine di(beta-hydroxyethanesulfonate)
Formule InChI InChI=1 S/C16H16N4.2C2H6O4S/c17-15(18)13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(19)20;2*3-1-2-7(4,5)6/h1-10 H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*3 H,1-2H2,(H,4,5,6)
SMILES NC(=N)c1ccc(C=Cc2ccc(cc2)C(=N)N)cc1.OCCS(=O)(=O)O.OCCS(=O)(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-[2-(4-carbamimidoylphényl)éthényl]benzènecarboximidamide;2-hydroxyéthanesulfonique
Industry Type Forensics
Poids moléculaire (g/mol) 516.59
Quantité 10 mg
Poids de la formule 516.1349 g/mol