Learn More
Cole-Parmer™ Barreaux d’agitation
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
12 mm
Diamètre (métrique):
4,5 mm
6 mm
Forme:
Cylindrique
Ovale
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
- Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) | 0,18 in |
| À utiliser avec (application) | For Stem Integrity |
| À utiliser avec (équipement) | Pour l’intégrité de la tige |
| Longueur (impériale) | 0.5 in. |
| Diamètre (métrique) | 4,5 mm |
| Longueur (métrique) | 12 mm |
| Forme | Cylindrique |
| Type | Barreau d’agitation |