Learn More
OHAUS™ Arbre d’agitateur
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Forme:
Hélice
Lame de type ancre
Lame fixe
Lame flottante
Lame pliante
Palettes 6 supports
Turbine
Turbine Turbo
Conditionnement:
1 unité
Description
- Accessoire pour agitateur vertical
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 6,000 cm |
| Forme | Turbine Turbo |
| Largeur (métrique) | 10,000 cm |
| Poids (métrique) | 170,000 g |
| Dimensions (L x l x H) | 53,000 x 10,000 x 6,000 cm |