Learn More
OHAUS™ Arbre d’agitateur
Code produit. 17034227 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Forme:
Hélice
Lame de type ancre
Lame fixe
Lame flottante
Lame pliante
Palettes 6 supports
Turbine
Turbine Turbo
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 17034227
Marque: OHAUS™ 30586775
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Arbre d’agitateur à utiliser avec les agitateurs verticaux.
  • Accessoire pour agitateur vertical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (métrique) 6,000 cm
Forme Lame de type ancre
Largeur (métrique) 10,000 cm
Poids (métrique) 155,000 g
Dimensions (L x l x H) 53,000 x 10,000 x 6,000 cm