Learn More
Lenz Laborglasintrumente Agitateur avec roulement d’agitateur
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Arbre avec pâle et vis de sécurité en PTFE
- Fermeture étanche aux gaz d’appareils d’agitation sous vide jusqu’à 10-3 mbar à une vitesse de fonctionnement continu de max.
- 800 tr/min, pour flacons à fond rond de 250 à 2 000 ml
- Arbre fabriqué en tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Description | Ressort de pression |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les flacons à fond rond, de 250 à 2 000 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |