Learn More
United Scientific™ Tiges d’agitation avec bout en caoutchouc
Code produit. 11779779 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
254 mm
Diamètre (métrique):
6 mm
Longueur (impériale):
10 po
Diamètre (impériale):
0,23 in
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 11779779
Marque: United Scientific™ 0636956
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des tiges d’agitation en verre sont fournies avec une raclette en caoutchouc déjà fixée.
  • Rubber policeman attached to glass rod facilitates scraping and mixing.
  • Stirring rods are made of soft flint glass.
  • Both ends fire-polished and rounded.
  • Policemen are made of natural rubber.
  • Pre-assembled.
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Couleur Clear
Diamètre (impériale) 0,23 in
Dimensions (L x l x H) 11.5 x 4 x 0.5 in.
À utiliser avec (application) Utilisé pour transférer les résidus de précipités ou de solides contenus dans des béchers, flacons ou autres surfaces en verre
Comprend Bouts en caoutchouc aux extrémités
Longueur (impériale) 10 po
Diamètre (métrique) 6 mm
Longueur (métrique) 254 mm
Matériau Verre
Quantité 12/boîte
Forme Sphere
Type Barreau d’agitation