Learn More
Cleaver Scientific Stirring Water Bath 20L with 1 built-in stirrer -230V, 1/Cs, MA: SWB-20L-1
Marque:  Cleaver Scientific SWB-20L-1
Stirring Water Bath 20L with 1 built-in stirrer -230V, 1/Cs, MA: SWB-20L-1
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12318017
  • 1700.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 29-01-2026