Description
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Spécification
Spécification
| Réactivité croisée | Human |
| Type | Stomach Fundus Tissue Slides (Normal) |
| À utiliser avec (application) | Immunohistochemistry-Paraffin |
| État réglementaire | RUO |
| Espèces | Human |
| État des tissus | Normal |
| Gamme de produits | Novus |