Learn More
Seward™ Sachets pour mélangeurs de laboratoire Stomacher™
La gamme de Sachets Stomacher™ a été conçue pour supporter toutes les applications du mélange d’échantillons, de la coloration et du stockage, y compris les sacs conçus pour le mélange extensif et les petits échantillons pour les applications aux sciences de la vie.
71.00€ - 263.00€
Spécification
Type de produit | Fond carré ; pour modèle 400 ; avec tamis |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Transparent |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Pour préparer, stocker et transporter les échantillons dans la préparation d’échantillons microbiologiques |
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10657975
|
Seward™
BA6041 |
Square bottom, Standard | Seward Stomacher 400 et tous les autres mélangeurs à palettes de 400 ml |
161.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10576064
|
Seward™
BA6141 |
Round bottom, Standard | Seward Stomacher 400 et tous les autres mélangeurs à palettes de 400 ml |
152.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10746855
|
Seward™
BA6141/STR |
Round bottom; with Strainer | Seward Stomacher 400 et tous les autres mélangeurs à palettes de 400 ml |
263.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12734876
|
Seward™
BA6040/STR |
Square bottom, Standard, No strainer or closure | Seward Stomacher 80 et tous les autres mélangeurs à palettes de 80ml |
71.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10658165
|
Seward™
BA6041/STR |
Square bottom, With strainer | Seward Stomacher 400 et tous les autres mélangeurs à palettes de 400 ml |
251.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10668165
|
Seward™
BA6041/CLR |
Square bottom, Closure | Seward Stomacher 400 et tous les autres mélangeurs à palettes de 400 ml |
216.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10547394
|
Seward™
BA6141/CLR |
Round bottom; Closure | Seward Stomacher 400 et tous les autres mélangeurs à palettes de 400 ml |
211.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La gamme de sachets Seward Stomacher est fabriquée à partir de granulés de PEBD vierge de qualité alimentaire extrudée à 65μ m d’épaisseur de film
- Sachets ultra-robustes également disponibles pour l’échantillonnage de gros volumes à une épaisseur de film de 80 μm ; sachets en polyéthylène stériles (irradiés aux rayons gamma) ; sachets de fermeture dotés d’une bande de fermeture de fil au-dessus du sac pour un stockage à court terme.
- Les sachets à tamis ont un maillage en plastique interne pour faciliter la pipette à partir d’échantillons qui produisent une grande quantité de débris
- Sachets à chambre simple pour une utilisation dans les Mélangeurs de laboratoire ; stérilité interne assurée par une barrière stérile exclusive détachable sur les sachets
- Matériau de tube extrudé en polyéthylène vierge hautement transparent et résistant aux perforations
- Il suffit de déchirer l’extrémité perforée le long de la partie supérieure du sachet, d’enlever le sachet et de l’ouvrir à l’aide de l’ouvre-sachet Seward, d’insérer le matériau à analyser et à traiter
- Sachets disponibles pour la taille de l’échantillon 25 ul - 4500 ml
‡Pour le modèle abandonné400 (14-5505-G, -5H). Les sachets du modèle 400C peuvent également être utilisés dans le modèle 400.
Spécification
Fond carré ; pour modèle 400 ; avec tamis | |
Transparent | |
Pour préparer, stocker et transporter les échantillons dans la préparation d’échantillons microbiologiques | |
Stérile |
Non autoclavable | |
Oui | |
Polyéthylène | |
65 μm |