Learn More
Ensemble de robinet d’arrêt et couvercle pour dessiccateur classique en PC transparent Nalgene™
Descrizione
Obtenez les pièces de rechange de l’ensemble de robinet d’arrêt et de couvercle pour le dessiccateur classique en PC transparent Nalgene™, réf. 5311-0250.Le dessiccateur classique en PC transparent Nalgene™ maintient un joint étanche à l’air sans avoir besoin de graisse sous vide et peut être utilisé dans des conditions de vide complet et sans vide, et constitue une excellente alternative au verre.
Descripción:
- Robinet d’arrêt de rechange pour dessiccateur Nalgene, référence 5311-0250
- Couvercle de rechange pour dessiccateur Nalgene, référence 5311-0250
Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos produits Nalgene sont conditionnés.
Specifica
Specifica
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Description | Couvercle pour port sur dessiccateur, polycarbonate |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.