Learn More
Lenz Laborglasintrumente Robinets d’arrêt, alésage droit, avec bouchon en verre plein
Code produit. p-7222656
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2,5 mm
6 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10018000
Marque: Lenz Laborglasintrumente 02101402
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme à la norme DIN 12541-1
  • Bouchon en verre solide, avec dispositif de retenue fileté
  • Un alésage droit
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
  • Taux de fuite conforme à la norme DIN 12540-1
Spécification
Alésage de bouchon 2,5 mm
Matériau Verre borosilicaté 3.3