Learn More
Poulten Graf™ Bouchons
Click to view available options
Volume (métrique):
10 et 30 ml
5 ml
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon d’arrêt |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Quantité | 1 de chaque |