Learn More
Buerkle™ Flacons de stockage sans connecteur fileté
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
25 L
60 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’électrovanne d’aération (accessoire) permet de faire rentrer l’air dans le récipient afin d’éviter une dépression dans le flacon
- La boîte peut également être utilisée comme boîte de sédimentation
- HDPE
- Diamètre d’ouverture du flacon de 50 mm
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Aliments |
| Comprend | Bouchon, 1 poignée |
| Matériau | HDPE |
| Quantité | 6/boîte |
| Transparence | Oui |
| Filetage (métrique) | 50 mm |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |