Description
- Constructed of durable fiberboard Boxes measure 5 x 5 x 2 in. (127 x 127 x 50 mm).
- Store a variety of vials and tubes with Thermo Scientific™ Storage Boxes.
- For use in ultra-low temperature freezers.
Spécification
Spécification
| Séparateurs cellulaires | Not Included |
| Couleur | White |
| Matériau | Fiberboard |
| Forme | Carré |
| À utiliser avec (équipement) | ULT Freezers |
| Quantité | 12 Pk. |
| Dimensions | 127 x 127 x 50 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 5 x 5 x 2 po |
| Longueur (métrique) | 127 mm |
| Longueur (impériale) | 5 in |
| Afficher plus |