Learn More
BRAND™ Boîte de stockage pour cryotubes
Code produit. 15613947 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité:
81 (Tubes cryogéniques de 1,2 et 2 ml)
81 (Tubes cryogéniques de 3 ml, 4 ml et 5 ml)
Conditionnement:
4 pièces
5 pièces
Code produit. 15613947
Marque: BRAND™ 114862
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contient 81 tubes
  • Polycarbonate (PC)
  • Pour cryotubes
  • Plage de fonctionnement (en phase gazeuse de l’azote liquide) -196°C à +121°C
  • Autoclavables à 121°C (2 bars)
  • DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polycarbonate
Type Boîte de stockage de flacons cryogéniques
Capacité 81 (Tubes cryogéniques de 1,2 et 2 ml)
Quantité 4