Learn More
BRAND™ Boîte de stockage pour cryotubes
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité:
81 (Tubes cryogéniques de 1,2 et 2 ml)
81 (Tubes cryogéniques de 3 ml, 4 ml et 5 ml)
Conditionnement:
4 pièces
5 pièces
Description
- Polycarbonate (PC)
- Pour cryotubes
- Plage de fonctionnement (en phase gazeuse de l’azote liquide) -196°C à +121°C
- Autoclavables à 121°C (2 bars)
- DIN EN 285
Spécification
Spécification
| Matériau | Polycarbonate |
| Type | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
| Capacité | 81 (Tubes cryogéniques de 1,2 et 2 ml) |
| Quantité | 4 |