Learn More
Thermo Scientific™ Protection pour tubes de stockage
Code produit. p-4520562
Click to view available options
Type:
Boîte de stockage de flacons cryogéniques
Protection pour tubes
Support de flacons
Quantité:
100/Sachet, 100/Carton
15/sachet, 300/boîte
200/Sachet, 200/Carton
350/Sachet, 350/Carton
Conditionnement:
100 pièces
15 pièces
200 pièces
350 pièces
Code produit. 10099010
Marque: Thermo Scientific™ 343958
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrez une protection supplémentaire à vos tubes et flacons de stockage cryogénique, par exemple lors de l’expédition ou du stockage dans de l’azote en phase liquide ou vapeur grâce à ces accessoires de stockage.
Offrez une protection supplémentaire à vos tubes et flacons de stockage cryogénique si nécessaire grâce aux accessoires de protection pour tubes de stockage Thermo Scientific™. Par exemple, protégez vos échantillons lors du stockage dans de l’azote en phase liquide ou vapeur ou lors de l’expédition d’échantillons. Ces accessoires de stockage cryogénique, tels que les enveloppes de tubes, les manchons et les mini-boîtes, sont conçus pour une manipulation sûre.
  • Thermorétractez/pincez chacune des extrémités de la gaine Nunc CryoFlex autour des cryotubes pour éviter tout risque de fuite d’azote liquide dans les tubes pendant toute la durée du stockage
  • Les manchons transparents Nunc CryoSleeve s’adaptent à tous les systèmes de canes Thermo Scientific Nunc ou Nalgene™ et offrent une sécurité optimale pendant la manipulation et l’immersion des tubes en phase liquide en évitant que les tubes ne touchent l’azote liquide
  • Les mini cryoboîtes Nunc CryoTube représentent la solution idéale pour stocker et expédier des petites quantités d’échantillons avec un couvercle à ajustement par friction et une structure robuste en polystyrène à haute résistance aux chocs pour protéger les échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Enveloppe de tube Nunc CryoFlex, 500 mm, 14 mm ID
Diamètre (métrique) interne 14 mm
Hauteur (métrique) 500 mm
Quantité 15/sachet, 300/boîte
Type Protection pour tubes
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.