Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur droit avec robinet d’arrêt NS
Code produit. 11856104
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11856104
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05097001
  • Raccord cannelé mâle
  • Pour tube souple φ int. 9mm
  • Verre Duran™
  • Raccord avec robinet
  • Droit
Spécification
Type Adaptateur droit avec robinet d’arrêt NS
Matériau Verre Duran
Joint conique standard NS 14/23