Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur droit avec robinet d’arrêt NS
35.40€ - 92.17€
Spécification
Type | Adaptateur droit avec robinet d’arrêt NS |
---|---|
Matériau | Verre Duran |
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11856104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05097001 |
NS 14/23 |
35.40€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11846124
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05097002 |
NS 19/26 |
37.31€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11896204
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05097003 |
NS 24/29 |
38.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11826124
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05097004 |
NS 29/32 |
92.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Raccord cannelé mâle• Pour tube souple φ int. 9mm
• Verre Duran™
• Raccord avec robinet
• Droit
Spécification
Adaptateur droit avec robinet d’arrêt NS | |
Verre Duran |