Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon bleu
Code produit. p-7146333
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
60 mL
180 mL
Conditionnement:
1000 pièces
264 pièces
700 pièces
Code produit. 15458804
Marque: Gosselin™ TP30C011
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
  • Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
  • Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
  • Bouchons à vis à code couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Matériau Polypropylène
Forme Droit
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 40 mL
Couleur de bouchon Bleu
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Transparent
Étiquette Aucune étiquette
Nbre par carton 1 000/Carton
Nb par paquet 100/sachet