Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon rouge et étiquette
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
Brand: Gosselin™ TP53C-032
136.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Additional Details : Poids : 5.15000kg
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Specifications
Récipient à échantillons | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Rouge | |
Transparent | |
Étiquette blanche | |
264/paquet |
Oui | |
Droit | |
180 mL | |
Bouchon à vis | |
Étiquette blanche | |
264/Carton |