Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon rouge et étiquette
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
170.00€ - 297.00€
Spécification
Type de produit | Récipient à échantillons |
---|---|
Closure Included | Oui |
Matériau | Polypropylène |
Forme | Droit |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15418814
|
Gosselin™
TP30C-032 |
40 mL |
264.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15418824
|
Gosselin™
TP35C-032 |
60 mL |
170.00€
700 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15468834
|
Gosselin™
TP52C-032 |
125 mL |
297.00€
380 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15478844
|
Gosselin™
TP53C-032 |
180 mL |
189.00€
264 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Bouchon à vis |
Oui | |
Droit | |
Rouge | |
Transparent |