Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon rouge, Plateau
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, Corning™ Gosselin™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
Marque: Gosselin™ TP35C-042
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 4.26000kg
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Récipient à échantillons | |
PP | |
Stérile | |
Rouge | |
Transparent | |
500/Carton |
Oui | |
Droit | |
60 mL | |
Bouchon à vis | |
Aucune étiquette | |
1 de chaque |