Learn More
Buerkle™ Tube d’aspiration droit pour ProfiSampler Buerkle™
Code produit. 11862303 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 cm
220 cm
Couleur:
Noir
Transparent
Matériau:
PA
Polyéthylène
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11862303
Marque: Buerkle™ 53051024
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces tubes jetables peuvent être immergés complètement à la verticale dans le récipient.
  • En plastique polyéthylène ou polyamide
  • Tubes en polyéthylène utilisés pour l’échantillonnage général, tubes en polyamide utilisés pour les liquides inflammables dans la catégorie de danger VbF AI (conducteur électrique)
  • Diamètre de 6 x 8 mm
  • Non autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube d’aspiration
Matériau PA
Matériau du tube PA
Modèle Structuré
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Pour les liquides inflammables de la catégorie de danger VbF AI (à conductivité électrique)
Poids (métrique) 0,8 kg
Diamètre (métrique) externe 6 x 8 mm
Longueur (métrique) 220 cm