Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset en nickel à paroi droite
Code produit. 15456135
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10mL
15 ml
20mL
25mL
35 ml
55mL
75mL
100mL
250mL
500mL
Diamètre (métrique) externe:
Extérieur : 101mm
Extérieur : 21mm
Extérieur : 27mm
Extérieur : 33mm
Extérieur : 45mm
Extérieur : 46mm
Extérieur : 47mm
Extérieur : 51mm
Extérieur : 59mm
Extérieur : 82mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15456135
Marque: Thermo Scientific Chemicals 035889.KT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Mur droit
Matériau Nickel
Capacité (métrique) 5 ml
Diamètre (métrique) externe Extérieur : 21mm
Hauteur (métrique) 29mm
Product Type Creuset en nickel