Learn More
Equip Labo™ Protections anti-éclaboussure pour paillasse
Click to view available options
Profondeur (métrique):
750 mm
900 mm
Largeur (métrique):
120 cm
150 cm
180 cm
Type de la partie supérieure:
Grès extrudé blanc
Mélamine blanche
Verre Emalite
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Paillasse sèche hauteur 90cm
- Charge maximale 130kg
- Conforme aux normes AFNOR 15201
- Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
- Pieds avec vérin réglable
- Bandeau de façade en mélaminé bleu
- Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
- Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
- Paillasse sèche revêtement grès étiré
- Résistante aux:
- Contraintes thermiques jusqu'à 200°C
- Acides (sauf fluorhydrique), agents chimiques
- Chocs mécaniques et flexion
- Pression et UV
- Paillasse grès étiré
- Inclus prête à monter
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dosseret de paillasse |
| Profondeur (métrique) d’étagère | 150 mm |
| Profondeur (métrique) | 750 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 750 x 1500 x 900 mm |
| Hauteur (métrique) | 900 mm |
| Comprend | Plan de travail blanc en grès extrudé |
| Capacité de charge (métrique) | 130 kg |
| Type de la partie supérieure | Grès extrudé blanc |
| Garantie | 12 mois |
| Largeur (métrique) | 150 cm |