Learn More
Equip Labo™ Protections anti-éclaboussure pour paillasse
Click to view available options
Profondeur (métrique):
750 mm
900 mm
Largeur (métrique):
120 cm
150 cm
180 cm
Type de la partie supérieure:
Grès extrudé blanc
Mélamine blanche
Verre Emalite
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Paillasse sèche hauteur 90cm
- Charge maximale 130kg
- Conforme aux normes AFNOR 15201
- Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
- Pieds avec vérin réglable
- Bandeau de façade en mélaminé bleu
- Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
- Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
- Paillasse sèche revêtement verre Emalite
- Résistante aux:
- Contraintes thermiques >200°C
- Produits corrosifs
- Chocs mécaniques et flexion
- Ne se brise pas, se fragmente en petits morceaux à bords émoussés
- Paillasse Emalite
- Inclus prête à monter
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Dosseret de paillasse |
| Profondeur (métrique) d’étagère | 150 mm |
| Profondeur (métrique) | 750 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 750 x 1500 x 900 mm |
| Hauteur (métrique) | 900 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 130 kg |
| Type de la partie supérieure | Verre Emalite |
| Garantie | 12 mois |
| Largeur (métrique) | 150 cm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion