Learn More
Uvex™ Veste à capuche Street Hoody 7403-Bleu nuit
Code produit 17206551 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17206551 Grande taille 1 pièce
17216551 XL 1 pièce
17226551 XXL 1 pièce
17236551 XXXL 1 pièce
17246551 XXXXL 1 pièce
17256551 XXXXXL 1 pièce
17266551 XXXXXXL 1 pièce
17276541 XS 1 pièce
17286541 S 1 pièce
17296541 Moyenne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17206551 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8930911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    86.99€ / 1 pièces
    Économisez 14.01€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
  • Veste softshell légère uvex
  • Couleur : noir/bleu
  • Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex, intérieur : 100 % polyester, maille
  • Matière respirante, hydrofuge et coupe-vent, manches amovibles, col montant, logo réfléchissant uvex
  • Bandes réfléchissantes
  • Tailles : S-XXXL
  • Instructions d’entretien : - Lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore et ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Grande taille
Sexe Hommes
Matériau Polyester
Couleur Bleu
Type de bouchon Fermeture à glissière
Jetable Réutilisable
Type de produit Veste polyvalente
Épaisseur 260 g/m²